Merck
2630925
Supelco
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 PKG
¥79,740
¥79,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 PKG
¥79,740
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥79,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • PerkinElmer(AutoSystem)に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)