2637125
¥79,100
1 of 10
Supelco
2631105
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン
2051305
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン(未充填)
2633601
2637501
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
24056
SP®-2560キャピラリーGCカラム
28471-U
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
29505-U
SLB®-IL60 キャピラリーGCカラム
SYNF128000
Synthware™ single-neck flat-bottom flask
28866-U
スーパークリーン(インラインデザイン)ガス精製器
59996-U
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge Kit
Split (unpacked)
pkg of 25 ea
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.