Merck
25783
Supelco
無極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥89,600
¥89,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥89,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
¥89,600
Check Cart for Availability
物質
fused silica tubing
組成
methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)