安全性情報
24936
Supelco
Purge/Trap G
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
別名:
PURGE TRAP G, O.I. ANALYTICAL 4560
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,800
¥30,800
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥30,800
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
アプリケーション
industrial hygiene
品質水準
適合性
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubes used in purge and trap analyses generally are packed with multiple beds of adsorbent materials, so that a broad range of polar and nonpolar, high and low molecular weight compounds can be trapped in a single tube. Each bed protects the next, increasingly active bed, by preventing compounds from being held so strongly that they cannot be desorbed quickly without decomposition. During the purge phase of sampling, lower molecular weight compounds pass through the initial adsorbent beds, but are trapped by succeeding beds. During desorption, the carrier gas passes through the trap in the reverse direction of purge flow, so that higher molecular weight compounds never come in contact with the stronger (innermost) adsorbents.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
24936:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)