24697U
24697-U
¥31,600
1 of 10
Supelco
28160-U
Escort Elf空気捕集用ポンプ
28157-U
Omega Battery Charger
28118-U
Escort Elfツインポートサンプラー
2637501
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
47264
有機酸キット
28158-U
P5239
ピノセンブリン
Sigma-Aldrich
A3306
α-アミラーゼ, 熱安定型
2048605
インレットライナー(スプリット/スプリットレス、直線デザイン、ウール充填)
20010-U
Tenax® TA
100
whole air sampling: suitable
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エアーモニタリング装置・チューブ
分析サンプル前処理
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.