Merck
24218-U
Supelco
SPB®-OctylキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
別名:
GC カラム、SPB-オクチル、C8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥101,000
¥101,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥101,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
¥101,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
認証
EPA 1668
suitable for EPA 1613
パラメーター
-60-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
アプリケーション
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムの極性はスクアランに匹敵するほど低いため、広く使用されている非極性ポリ(ジメチルシロキサン)カラムより著しく低い極性を示します。このカラムは非極性カラムや中極性カラムにない独特な選択性を持つため、PCBを含有する試料の確認分析に使用できます。
USPコード:なし
:
  • 結合済み
  • ポリ(50% nオクチル/50%メチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:-60°C~280°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm:-60°C~260°C(等温またはプログラム温度)
SPB®-オクチルキャピラリーGCカラムは高分解能で、信頼性の高い同族体分離をもたらします。[1]
アプリケーション
SPB®-Octyl Capillary GC Column(SPB-オクチルキャピラリーGCカラム)は、低レベルで不可欠な成分であり、より高いレベルで検討される亜セレン酸塩(SE(IV))を種族分類するたことを目的に、固相微量抽出-キャピラリーガスクロマトグラフィーとマイクロ波誘導プラズマ原子発光分析(GC-MIP-AED)を組み合わせて使用されました。[2]
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanka N Atapattu et al.
Journal of chromatography. A, 1195(1-2), 136-145 (2008-05-27)
An iteration procedure is used to optimize the solute descriptors for 94 compounds suitable for characterizing the retention properties of open-tubular columns for gas chromatography in the intermediate temperature range of 160-240 degrees C. These solute descriptors are used to
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1266, 124-130 (2012-10-24)
A combination of gas chromatography and liquid-liquid partitions in totally organic biphasic systems is used to determine descriptor values for compounds of low volatility suitable for characterizing open tubular columns at high temperatures. The descriptor database of varied compounds includes
Introduction to Environmental Forensics.
Murphy BL and Morrison RD.
Technology & Engineering, 434-435 (2007)
Emmanouil Dimitrakakis et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 379(5-6), 842-848 (2004-06-29)
The use of solid-phase microextraction (SPME) with gas chromatography coupled to microwave-induced plasma atomic-emission detection (GC-MIP-AED) is described for selenite [Se(IV)] speciation. Aqueous standards were derivatised with sodium tetraethyl- or tetrapropylborate and extracted by SPME. Headspace extraction of the ethyl
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME