Merck
23319-U
Supelco
金プレートインレットシール(直線型)
pkg of 10 ea
別名:
GC インレットシール、金メッキ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥68,200
¥68,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥68,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
¥68,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel (gold-plated)
包装
pkg of 10 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Agilent GCの入口シールを定期的に交換して、試料の残渣やセプタムの断片の堆積物によって試料が吸着されるのを防ぐ必要があります。Supelco社は、純金メッキを施して不活性化を保証する、高品質ステンレス鋼を使用した交換用入口シールを製造しています。メッキ工程では漂白剤を使用しません。このストレート設計シールは、低分流(200 mL/分未満)用途に適しています。各パックのシールごとにワッシャー1個が含まれています。
アプリケーション
残渣の蓄積が認められ、分析物の吸着とシグナルバックグラウンドの上昇が生じた場合には、熱脱着ガスクロマトグラフィー/質量分析(TD-GC/MS)では、GC注入ポートに金メッキ注入口シールを使用できます。したがって、金メッキシールを定期的に交換すると、干渉が減少しました。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho, Steven Sai Hang, et al.
Atmospheric Environment, 45, 1491-1496 (2011)
資料
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.