Merck
23029-U
Replacement needles for 6 port Mini-Vap
stainless steel, pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
stainless steel
包装
pkg of 6 ea
詳細
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
質問
  1. Can you provide information about the plastic connectors required for connecting these to the evaporator?
    1 回答
    1. The small white piece at the bottom of the needle is a NEEDLE HOLDER TAPER 10-32, but it does not come with the replacement needles for the Mini-Vap 23029-U.