Merck
22781
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,500
¥26,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥26,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
物質
glass
認証
suitable for EPA 601
メーカー/製品名
Tekmar® 14-2337-024
サイズ
5 mL
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.