Merck
22486
Supelco
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/4 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/4 in. fitting, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥13,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
内径 × 外径
1/16 in. × 1/4 in.
適合性
1/16" O.D. Column (in 1/4 in. fitting)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:
400°C
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.[1]
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)