Merck
Z507288
Supelco
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/8 in., PTFE, Ace-Thred for #15
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,170
¥12,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,170
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
¥12,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE
メーカー/製品名
Ace Glass 584462
テクニック
LPLC: suitable
NPTF
1/8 in.
フィッティング
Ace-Thred for #15
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)