Merck
22396
Supelco
ハイキャピラリーガス精製器、交換用コンバーターチューブ
1/8 in. fitting
別名:
1/8インチ交換用精製管
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
フィッティング
1/8 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この交換用コンバーターチューブは、110Vまたは230Vのクラムシェル型炉に適合します。適切に動作させるには、クラムシェル型炉の中のコンバーターチューブを580°Cの動作温度に保つ必要があります。これは、室温では内部の物質が不活性であるため、出荷時はコンバーターチューブの両端にキャップ/栓を付けていないためです。
  • 長さ:10インチ (25.4 cm)
  • 直径:1/2インチ (12.7 mm)
  • 最高入口圧力:150 psi
  • 最大流量:1100 mL/分
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22396:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)