Merck
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
別名:
Swagelok® SS2, SS製ニードルバルブ, 1/8S, 1個入り
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,700
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
フィッティング
1/8 in. straight arms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
流れを極めて高確度で制御するのに使用します。流量測定装置を下流に取り付けます。ナットとフェルールが含まれています。さらに使いやすくするためのバーニヤハンドル(カタログ番号22122の別注オプション品)を用意しています。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)