安全性情報
21567-U
Supelco
Supelite DAX-8
jar of 1000 g
別名:
XAD-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
フォーム
solid
包装
jar of 1000 g
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
表面積
140 m2/g
Matrix
acrylic ester
マトリックス活性基
polymer
粒径
40-60 mesh
ポアサイズ
~0.79 mL/g pore volume
225 Å mean pore size
密度
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.23 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelite DAX-8は、フミン酸とフルボ酸などの強力な疎水性有機物で用いられる非官能化樹脂です。[1] ポリメチルメタクリル樹脂としても知られてています。[2]
アプリケーション
150,000 MWまでの化合物に対して中程度の極性を持つ吸着樹脂。フルボ酸とフミン酸の吸着、製紙工場での廃材処理、試料からのアルコール、界面活性剤および着色剤の除去に最も一般的に使用されます。
Supelite DAX-8は、以下の吸収剤として使用されます:
  • HPLC-SEC分別システム[3]
  • カラムクロマトグラフィー[2]
  • Cary Eclipse蛍光分光光度計を使用して、抽出手順とこれらの抽出物が分析されました。[3]
調製ノート
DAX-8は食塩含浸樹脂で、使用前に若干の準備が必要です。以下の手順の中で、エタノールの代わりにメタノールを使用してもよいです。
  • まず、吸着レジンを2~3カラム容(BV)の蒸留水で洗い流します。
  • 2BVの95%エタノールに一晩浸します。
  • 浸漬後、レジンをカラムに充填し、さらに2BVの95%エタノールで洗い流します。
  • 蒸留水2BVでエタノールを置換し、次に4%(w/v)水酸化ナトリウム1BV、蒸留水2BV、4%(v/v)塩酸1BVですすぎ、最後にpHが中性になるまで蒸留水で洗い流します。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21567-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Richard T Lamar et al.
Journal of AOAC International, 97(3), 721-730 (2014-07-24)
Increased use of humic substances in agriculture has generated intense interest among producers, consumers, and regulators for an accurate and reliable method to quantify humic acid (HA) and fulvic acid (FA) in raw ores and products. Here we present a
The fouling of microfiltration membranes by NOM after coagulation treatment
Carroll, T., et al.
Water Research, 34, 2861-2868 (2000)
Hua Zhang et al.
The Science of the total environment, 407(2), 879-886 (2008-11-15)
Dissolved organic matter (DOM) in leachate samples collected at Laogang Sanitary Landfill in Shanghai, China were fractionated using size exclusion chromatography and were characterized using estrogen receptor-alpha competitor screening assay as toxicity activity index. The estrogen activity of leachate was
Sorption of aquatic humic matter by DAX-8 and XAD-8 resins: comparative study using pyrolysis gas chromatography
Peuravuori, Juhani, Tero Lehtonen, and Kalevi Pihlaja.
Analytica Chimica Acta, 471, 219-226 (2002)