物質
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented) with Chaney adapter
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80004
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
アプリケーション
It has been used to sample the lung liquid from guinea pigs for analyzing blue dextran in centrifuged supernatant using spectrophotometry.[2]
その他情報
接着針、チャニ-アダプタ-付き
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Effects of glucagon on in vitro liquid production by lungs from fetal guinea pigs.
Choo, N., A. L. Liu, and A. M. Perks
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 83.1, F28-F34 (2000)