20600U
20600-U
別名:
小型PUFカートリッジ
¥10,300
出荷可能日2025年4月18日詳細
1 of 10
Supelco
20557
ORBO™ 1000 前処理済みスモール PUF カートリッジ
21033
フィルターカートリッジ
21233-U
ORBO™ 1500 前処理済みスモール PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
20556
ガラス製カートリッジ、スモールPUFプラグ用
21235-U
ORBO™ 2500 前処理済みラージ PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
20258
ORBO™ Supelpak™ 20シリーズチューブ
21038
Quartz Filter, 32mm diameter
Sigma-Aldrich
524980
フタル酸ジブチル
50536-U
Ascentis® Express C18、5μm HPLCカラム
581324-U
Ascentis® C18 HPLCカラム
polyurethane (foam)
ASTM® D4861,D4947EPA IP-8,TO-10A
Replacement PlugSmall PUF
ORBO™
precleaned
pkg of 3 ea
ORBO™ 1000
active air sampling: suitable
22 mm × 7.6 cm
PUF Polyurethane foam
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。