安全性情報
21033
Supelco
フィルターカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,000
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,000
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
関連するカテゴリー
詳細
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)