Merck
20366-U
Supelco
ORBO 91T Carbotrap B / Carbosieve SIII ソルベントチューブ (3-bed)
O.D. × L 7 mm × 150 mm, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
物質
W,W,W separators
組成
Bed A, 100 mg
Bed B, 200 mg (Bed C 100mg)
Bed C, 100 mg
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
ORBO 91T
外径 × L
7 mm × 150 mm
マトリックス
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (Bed B & Bed C)
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (Bed A)
アプリケーション
air monitoring
適合性
for sampling Volatile Organic Compounds (VOCs) C2-C12 (Japanese methodology)
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20366-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート