安全性情報
20034AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 10 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
cyclodextrin, beta- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CYCLOBOND I 2000は、特許取得済みの処理によりβ-シクロデキストリンを結合し、安定したマトリックスを形成しており、シクロデキストリンを巧みに配置することによって、包接錯体を形成するというシクロデキストリンの最も価値ある特性を活かしています。このため、さまざまな有機分子を選択的に包接して、数多くの化学物質を分離することができます。非包接型の分離も可能で、極性有機モードでさまざまな分子種が分離されています。
  • 結合相:非誘導体基化、天然β-シクロデキストリン
出典:
CYCLOBOND FAQ
CYCLOBOND参考文献リスト
キラル製品に関する文献
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
20034AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A F Casy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(10-12), 787-792 (1991-01-01)
The interaction of beta-cyclodextrin with a series of structurally related chiral thromboxane antagonists was investigated using NMR and RP-HPLC. HPLC studies used both a cyclodextrin bonded phase (Cyclobond I), and beta-cyclodextrin as a mobile phase additive with an achiral C8
High-performance liquid chromatographic determination of ibuprofen, its metabolites and enantiomers in biological fluids
Geisslinger, G., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 491, 139-149 (1989)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using chiral stationary phases
Ekelund, Jens, et al.
Journal of Chromatography A, 708 (2), 253-261 (1995)
Chiral separation of 3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamines, and analogous guanidines and guanidine-N-carboxylic acid esters with high-performance liquid chromatography and capillary zone electrophoresis
Schuster, Andreas, et al.
Journal of Chromatography A, 793 (1), 77-90 (1998)
High-performance liquid chromatography of diastereomeric flavanone glycosides in Citrus on a ?-cyclodextrin-bonded stationary phase (Cyclobond I)
Krause, Martin; Galensa, Rudolf
Journal of Chromatography A, 588 (1-2), 41-45 (1991)
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.