20009U
20009-U
別名:
大型PUFカートリッジ
¥21,000
1 of 10
Supelco
20600-U
ORBO™ 1000 前処理済みスモール PUF プラグ、交換用
21233-U
ORBO™ 1500 前処理済みスモール PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
21008-U
20038
ORBO™ 2000 前処理済みラージ PUF プラグ、交換用
20556
ガラス製カートリッジ、スモールPUFプラグ用
20557
ORBO™ 1000 前処理済みスモール PUF カートリッジ
Sigma-Aldrich
86868
重硫酸テトラブチルアンモニウム
21235-U
ORBO™ 2500 前処理済みラージ PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
20258
ORBO™ Supelpak™ 20シリーズチューブ
58220-U
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLCカラム
polyurethane (foam)
100
EPA 600 (8-80-038)
Replacements for ORBO-2500
ORBO™
precleaned
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
ORBO™ 2500
active air sampling: suitable
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm) 2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エアーモニタリング装置・チューブ
分析サンプル前処理
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。