Merck
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥16,800
50 MG
¥68,300
¥16,800
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥16,800
50 MG
¥68,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H31NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
345.43 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥16,800
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アッセイ
≥93.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
InChI Key
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
16329-VAR:
16329-BULK:
16329-10MG:
16329-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)