Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1544
Sigma-Aldrich
抗cleaved PARP1抗体 クローン2G13 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ADPRT 1, ADPリボシルトランスフェラーゼジフテリア毒素様1, ARTD1, DNA ADPリボシルトランスフェラーゼ, EC:2.4.2.30, NAD(+)ADPリボシルトランスフェラーゼ, PARP1, タンパク質ポリADPリボシルトランスフェラーゼPARP1, ポリ[ADPリボース]ポリメラーゼ1, ポリ[ADPリボース]合成酵素1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G13, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 113.08 kDa (calculated for the uncleaved form. )
observed mol wt ~89 kDa ((cleaved form))
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARP1(142)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2G13は、切断型ポリ(ADPリボース)ポリメラーゼ1(PARP1)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。切断部位を含むN末端領域に由来する10個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトポリ[ADPリボース]ポリメラーゼ1(PARP1)のN末端領域に由来する10個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、エトポシドで処理したJurkat細胞のcleaved PARP1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、シスプラチンで処理したHeLa細胞のcleaved PARP1を検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、シスプラチンで処理したHeLa細胞100万個中にcleaved PARP1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃腺組織切片のcleaved PARP1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗cleaved ARP-1 クローン2G13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1544)は、cleaved PARP1を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ポリ[ADPリボース]ポリメラーゼ1(UniProt:P09874、別名:EC:2.4.2.30、PARP1、ADPリボシルトランスフェラーゼジフテリア毒素様1、ARTD1、DNA ADPリボシルトランスフェラーゼ、PARP1、NAD_(+) ADPリボシルトランスフェラーゼ1、ADPRT1、ポリ[ADPリボース]合成酵素1、タンパク質ポリADPリボシルトランスフェラーゼPARP1)は、ヒトPARP1(ADPRT、PPOL)遺伝子(Gene ID:142)によってコードされています。PARP1は、DNA鎖切断端を認識しDNA修復に関与する亜鉛依存性DNA結合タンパク質です。PARP1は、クロマチン構造およびDNA代謝に関与する少数のアクセプタータンパク質のポリ(ADPリボシル)化を触媒することで、塩基除去修復(base excision repair ; BER)経路に関与します。この修飾はDNA損傷に続いて起き、DNA鎖切断の修復につながる検出/シグナル伝達経路上において不可欠なステップと考えられます。BER経路に加え、PARP1は二本鎖切断(DSB)にも関与し、DNA損傷部位に蓄積し、ポリADPリボシル化を介して相同組換え修復を促進します。PARP1は、多くのタンパク質のポリ(ADPリボシル)化も仲介し、主に標的タンパク質のグルタミン酸およびアスパラギン酸ADPリボシル化を仲介します。NAD+のADP-D-リボシル基はアクセプターであるグルタミン酸残基やアスパラギン酸残基のカルボキシル基に転移し、さらにADPリボシル基は末端アデノシン部の2′位に転移して平均鎖長20~30ユニットの重合体を形成します。PARP1のDNA結合領域はアミノ酸2-373に存在します。2つのジンクフィンガー領域(aa 9-93および113-203)も有します。PARPはアミノ酸Asp214とGly215の間で切断され、29 kDa(N末端)と85 kDa(C末端DNA結合ドメイン)の2つの断片が生じます。PARPのカルボキシル末端に位置する54 kDaドメインは、特徴的なPARP特性を有するNAD1結合ドメインであり、触媒活性に重要なアミノ酸残基Glu988を含む高度保存配列を有します。その触媒活性は、DNA結合ドメインとDNA鎖切断端との非共有結合的な接触によって刺激され、その結果、種々のアクセプタータンパク質の翻訳後修飾が起きます。DNA結合ドメインとNAD1結合ドメインの間に、22 kDaの自己修飾ドメインも存在します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Alvarez-Gonzalez, R., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(45); 32122-32126)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1544-4X25UL:
ZRB1544-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)