表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
HSV 78, monoclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
1
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
HSV 78, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
HSV•Tagは、Herpes Simplex Virus (HSV)の糖たんぱく質Dに由来する11-アミノ酸ペプチドに対して高度の特異性と親和性を示すマウスモノクロナール抗体です。このペプチドは該当する発現ベクターのHSV•Tag配列、およびNovagen NovaTope SystemのPositive Control 36merによってコード化されています。
HSV•TagおよびNovaTopeはMerck KGaA、Darmstadt、Germanyの登録商標です。
HSV•TagおよびNovaTopeはMerck KGaA、Darmstadt、Germanyの登録商標です。
実測値:約45 kDa。Posi-Tag Epitope Tag Controlタンパク質を使用する場合は、40 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。(注記:HSV•タグ配列を含むPosi•Tag Epitope Tag Controlは45 kDa付近で観測されます)
Immunogen
HSV•タグ配列に対応する直鎖ペプチド。
Application
HSV•Tag抗体は、HSV•Tagタンパク質の検出を目的としたWBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
エピトープタグ
Biochem/physiol Actions
HSV•タグを含むタンパク質と反応すると予測されています。
Physical form
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
HSV•Tag配列を含むPosi-Tag Epitope Tag Controlタンパク質をウェスタンブロッティングで評価しました。
Weウェスタンブロッティング:この抗体を0.001 µg/mLで使用して、HSV•Tag配列を含む50 ngのPosi-Tag Epitope Tag Controlタンパク質中のHSV•Tagを検出しました。
Weウェスタンブロッティング:この抗体を0.001 µg/mLで使用して、HSV•Tag配列を含む50 ngのPosi-Tag Epitope Tag Controlタンパク質中のHSV•Tagを検出しました。
コントロール
Posi-Tag Epitope Tag Control HSV•タグ配列を含むタンパク質。
Posi-Tag Epitope Tag Control HSV•タグ配列を含むタンパク質。
Other Notes
先発品:69171-4; 69171-3
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Legal Information
HSV-TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone HSV 78, monoclonal | clone P5D4, monoclonal | clone P5D4, monoclonal | clone T111, monoclonal |
| isotype IgG1κ | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG2b |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MAC123:
jan