Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
ZRB1351
Sigma-Aldrich
抗N3-ホスホヒスチジン(3-pHis)抗体 クローンSC39-6 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ホスホヒスチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥23,460
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SC39-6, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt ( May vary depending on the histidine-phosphorylated proteins.)
observed mol wt ~50 kDa
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
all
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (N3-pHis)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンSC39-6は、イミダゾール環のN3にリン酸化したヒスチジン(3-pHis)を有するタンパク質を特異的に検出しますが、1-pHisは検出しないZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
非加水分解性ホスホヒスチジンアナログの1-pTzaを有するKLH結合体のランダムペプチドライブラリ-。
アプリケーション
抗N3-ホスホヒスチジン(3-pHis) クローンSC39-6 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1351)は、N3-ホスホヒスチジンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
リン酸化は、細胞のタンパク質活性およびさまざまな細胞シグナリングイベントの制御において重要な役割を担っています。ホスホヒスチジン(pHis)の検出に利用できるツールには限りがあるため、ほとんどの研究はセリン、トレオニンおよびチロシンのリン酸化が中心となっています。ヒスチジンのリン酸化は、イミダゾール環のN1(1-pHis)およびN3(3-pHis)で生じます。1-pHisおよび3-pHisの安定ホスホリルトリアゾリルアラニンアナログ(1-pTzaおよび3-pTza)を有するペプチドの開発によって、シグナリングイベントにおけるヒスチジンN1およびN3のリン酸化を研究するための抗体の産生が可能となっています。がんおよび腫瘍転移におけるHisキナーゼに関連するエビデンスは増加しており、最初に同定された転移抑制遺伝子は、2つの既知の哺乳類Hisキナーゼのうちの1つNm23-H1(別名:NME1、ヌクレオシド二リン酸キナーゼまたはNDPK-A)です。Nm23-H1/NME1および極めて類縁のNm23-H2(NME2/NDPK-B)は、1-pHis酵素中間体を介して、ATPからヌクレオシド二リン酸(NDP)へのリン酸の転移を触媒します。Nm23-H1/H2は、Hisキナーゼ活性も有し、活性部位のpHisから標的タンパク質のHisにリン酸を転移します。ホスホグリセリン酸ムターゼ(PGAM)、スクシニルCoA合成酵素(SCS)およびATPクエン酸リアーゼ(ACL)といった代謝酵素も、酵素中間体としてpHisを使用します。NME1/2とは異なり、PGAMは、酵素中間体として3-pHisを使用します。真核生物だけでなく、化学走性に関与する細菌の2成分のシグナル伝達経路でもヒスチジンのリン酸化がよく知られていますが、リン酸は受容体/センサータンパク質で形成されたpHisから受容体反応制御タンパク質のAsp残基に転移し、受容体/センサータンパク質は実質的にアスパラギン酸キナーゼとして機能します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1351-3X25UL:
ZRB1351-4X25UL:
ZRB1351-25UL:
ZRB1351-2X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)