Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB003845
Sigma-Aldrich
抗Kras抗体、クローン2J13、ZooMAb® ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
GTPase KRas, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥36,700
4 X 25 μL
¥57,000
¥36,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥36,700
4 X 25 μL
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥36,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2J13, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.66 kDa
observed mol wt ~21 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
gene knockdown: suitable using 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい世代の組換えモノクローナル抗体です。
各ZooMAb抗体は、弊社独自の組換え発現系を用いて製造され、均一になるまで精製され、正確に分注されるため、堅牢性と再現性の高いロット間一貫性が得られます。研究者の方のご使用には、最高性能のクローンのみを出荷しています。各抗体は、最も頻繁に使用されるアプリケーションなど複数のアプリケーションにおける高い特異性と親和性について検証されています。ZooMAb抗体は確実に入手可能です。ご必要なときにすぐに出荷します。
ZooMAbの詳細については、こちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2J13は、ヒトKRasを検出するZooMAbウサギ組換えモノクローナル抗体です。
免疫原
GST/Hisタグ付き完全長組換えヒトKRas。
アプリケーション
免疫組織化学(パラフィン)分析:代表的なロットから得られた1:400希釈液により、ヒト腎臓組織切片中にKRasが検出されました。
RNAi/siRNA/遺伝子ノックダウン分析:代表的なロットから得られた1:1,000希釈液では、野生型HeLa細胞の溶解物中にKRasが検出されましたが、KRASノックアウトHeLa細胞の溶解物中には検出されませんでした。
抗KRas、クローン2J13、ZooMAb、カタログ番号ZRB003845は、ヒトKRasを検出する組換えウサギモノクローナル抗体であり、免疫組織化学(パラフィン)、RNAi/siRNA/遺伝子ノックダウン、およびウエスタンブロッティングでの使用が調べられています。
ターゲットの説明
GTPase KRas(UniProt P01116;c-K-Ras、c-Ki-Ras、K-Ras 2、Ki-Rasとしても知られています)は、ヒトのKRAS(KRAS2、RASK2としても知られています)遺伝子(遺伝子ID 3845)によりコードされています。Rasタンパク質は小さなGTPアーゼであり、成長、増殖、および分化のシグナル伝達経路を制御します。哺乳動物のゲノムには、4つのGTPaseをコードする3つのRas遺伝子(HRAS、NRAS、およびKRAS)があり、そのうちの2つ(K-Ras4AおよびK-Ras4B)は、2つの選択的第4エクソンを介してKRAS遺伝子から転写されます。Rasタンパク質は、エクソン1~3(a.a. 1~165)によりコードされる配列においてほぼ同一の配列相同性を共有しますが、エクソン4によりコードされたC末端24-a.a.超可変領域(HVR)では相違しています。最初の165アミノ酸は、GDP/GTP結合、ならびにエフェクター、交換因子、およびGTPase活性化タンパク質(GAP)との結合を媒介する触媒Gドメインを形成します。その一方で、C末端HVRは、Ras機能に必要なプロセスであるRas膜局在化に必要とされます。開始因子メチオニン(Met1)の除去に加えて、Rasタンパク質はCys186のファルネシル化により翻訳後修飾されます。続いて、C末端の3つのアミノ酸(aa 187~189)をタンパク質分解的に切断し、新しく形成されたC末端のプレニルシステインをカルボキシルメチル化します。H-Ras、N-Ras、およびK-Ras4Aは、C末端近傍のシステイン残基(H-RasではCys181/Cys184、N-およびK-RasではCys181)でさらにパルミトイル化されますが、K-Ras4Bにはパルミトイル化部位がありません。パルミトイル化は、H-およびN-Rasを原形質膜(PM)にターゲティングするのに必要とされますが、K-Ras4AおよびK-Ras4Bには、静電相互作用を介してPMの内層と相互作用できる多塩基領域(PBR)を構成する一連のリジンが含まれています。弊社の独自技術で生成したこのZooMAb組換えモノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製組換えウサギモノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生剤、アジドなどの防腐剤、または動物性副産物は含まれていません。25 μLの倍数として提供されるより大きなパックサイズ。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。再構成する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを追加して、各バイアルを再構成します。再構成された抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB003845-25UL:
ZRB003845-3X25UL:
ZRB003845-2X25UL:
ZRB003845-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
ZooMAb®のリコンビナント・モノクローナル抗体技術と、この技術をイムノアッセイに用いることで特異性と一貫性が向上する仕組みについて詳しく説明します。