07-1401-AF488
Anti-GLUT-1 Antibody, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC2A1(6513)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
発生シグナル伝達
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-1401) is shown to be suitable also for ELISA, Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A431 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
07-1401-AF488:
試験成績書(COA)