Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB07131
Sigma-Aldrich
抗Sirt1 (Sir2) 抗体 クローン1G16 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
NAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素sirtuin-1, SIR2α, SIR2様タンパク質1, Sir2, mSIR2a, 制御タンパク質SIR2ホモログ1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G16, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 80.32 kDa
observed mol wt ~110 kDa
交差性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1G16はマウスSirt-1を検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。CLOCK相互作用領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
マウスNAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素sirtuin-1(Sirt-1)のN末端領域の最初の131個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:200で使用、マウス精巣組織切片のSirt1(Sir2)が検出されました。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、NIH/3T3細胞のSirt1(Sir2)が検出できます。
抗Sirt1(Sir2) クローン1G16 ZooMAbは、NAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素sirtuin-1(Sirt1)を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
NAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素sirtuin-1(UniProt:Q923E4;制御タンパク質SIR2ホモログ1、SIR2様タンパク質1、SIR2α、Sir2、mSIR2a、Sirt-1としても知られる)は、マウスのSirt1(Sir2l1としても知られる)遺伝子(Gene ID:93759)によってコードされています。Sirt1は、転写調節を直接細胞内エネルギー産生にリンクさせ、体内に広く発現しているNAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素です。肝臓でSirt1は日周性の発現を示し、ツァイトゲーバー時間(ZT)16とZT4付近でそれぞれ最大値と最小値に達し、その脱アセチル化酵素活性もZT15でピークに達する日周期で調節されています。Sirt1は細胞周期、DNA損傷に対する応答、代謝、アポトーシス、オートファジーなどのいくつかの細胞機能の協調に関与しています。ヒストンの脱アセチル化を介してクロマチン機能を調節し、ヒストンおよびDNAがメチル化する変化を促し、転写抑制に繋げることが示されています。さまざまな転写因子とコレギュレーターを脱アセチル化することで、標的遺伝子発現を正と負の両方向に制御します。糖欠乏とカロリー制限に関連する代謝変化によってNAD+/NADHの細胞質ゾル比は変化し、Sirt1はこの比のセンサーの役割を果たします。Sirt1は、4つのヌクレオチド(NAD)結合領域と4つの亜鉛結合部位を有します。Sirt1は核と細胞質の間を往復すると報告されています。Sir1をTNF-αで処理すると、カテプシンBによるタンパク質分解によって切断され、触媒不活性ながらも安定した75 kDaの断片(aa2-525)が生じます。Sirt1は複数のプロテインキナーゼによってリン酸化されます。Sirt1はSTK4/MST1によってリン酸化され、その結果、SIRT1を介したp53/TP53の脱アセチル化が阻害されます。また、セリン46およびトレオニン522のMAPK8/JNK1によるリン酸化は、Sirt1の核移行および酵素活性を上昇させると報告されています。DYRK1AおよびDYRK3によるトレオニン522でのSirt1のリン酸化は、その脱アセチル化酵素活性を上昇させ、細胞生存を促すことができます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB07131-3X25UL:
ZRB07131-2X25UL:
ZRB07131-4X25UL:
ZRB07131-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)