クローン
3B10-2F2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRAS(3845)
詳細
カーステンラット肉腫ウイルスがん遺伝子ホモログ(KRAS)は、ヒト染色体12p12.1にマップされているがん遺伝子です。選択的スプライシングは、C末端領域が異なる2つのアイソフォームをコードする変異体を引き起こします。この遺伝子は、小さなGTPaseスーパーファミリーのメンバーをコードしています。
免疫原
KRAS (AAH13572、1 a.a.~188 a.a) GSTタグ付完全長組み換えタンパク質。GSTタグのみの分子量は26 KDaです。
配列
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
配列
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗KRAS抗体は、免疫沈降法、免疫蛍光法、ウェスタンブロッティング、間接酵素結合免疫吸着法(ELISA)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カーステンラット肉腫ウイルスがん遺伝子ホモログ(KRAS)は、Rasシグナル伝達経路の重要なタンパク質で、腫瘍の浸潤と転移を促進します。遺伝子の機能獲得型変異は、膵臓、胆道、結腸腫瘍などのさまざまな腫瘍の成長を引き起こします。この変異は、胃がんにはあまり見られません。
物理的形状
りん酸緩衝食塩水中溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003845M1-100UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Loss of heterozygosity of chromosome 12p does not correlate with KRAS mutation in non-small cell lung cancer
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 107, 962-969 (2003)
Noise-reducing optogenetic negative-feedback gene circuits in human cells
Nucleic Acids Research, 47, 7703-7714 (2019)
Nucleic acids research, 47(14), 7703-7714 (2019-07-04)
Gene autorepression is widely present in nature and is also employed in synthetic biology, partly to reduce gene expression noise in cells. Optogenetic systems have recently been developed for controlling gene expression levels in mammalian cells, but most have utilized
A novel method, digital genome scanning detects KRAS gene amplification in gastric cancers: involvement of overexpressed wild-type KRAS in downstream signaling and cancer cell growth
BMC Cancer, 9, 1-16 (2009)
Nature, 534(7609), 647-651 (2016-06-25)
Therapeutic targeting of KRAS-mutant lung adenocarcinoma represents a major goal of clinical oncology. KRAS itself has proved difficult to inhibit, and the effectiveness of agents that target key KRAS effectors has been thwarted by activation of compensatory or parallel pathways