Z768693
別名:
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
Z768693-96EA
¥37,630
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z364541
Nalgene® メディアボトル、スタイル2020
Z364495
Nalgene® メディアボトル、スタイル2019
Z364533
Z768685
B9282
Nalgene® ボトル、スタイル2104
Z364517
Z768677
Z364568
Z768642
Nalgene® square graduated media bottle
Z364509
square bottletransparent PETG
Joints threaded neck (20)
Not autoclavable
sterile; γ-irradiated
graduations
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
Nalgene® 2019-0030
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Nalgene® 製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
Z364525