Merck
Z364568
Nalgene® メディアボトル、スタイル2020
capacity 250 mL
別名:
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 EA
¥35,260
¥35,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
60 EA
¥35,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥35,260
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
ジョイント
Joints threaded neck (38-430mm)
詳細
Not autoclavable
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
graduations: no
with cap
包装
pack of 60 ea (2 xpack of 30)
メーカー/製品名
Nalgene® 342020-0250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Media bottles (square). Same materials and design as Style 2019, but without shrink band around neck.
特徴および利点
  • Extensive validation documentation is available
  • Produced from durable, break-resistant polyethylene terephthalate copolyester, glycol modified (PETG) that enhance reduced permeability to CO2/O2.
  • Tamper evident shrink sleeves used along with moulded in graduations and neck ring.
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Animal derived component free (ADCF) material for bottle and closure material.
  • Leakproof and transparent
  • Devoid of costly washing, depyrogenation steps
  • Prolonged storage of pH-sensitive liquids such as culture media
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1