Merck
Z757357
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 2-20 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
製品Z757357は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sartorius 728030
容量
2-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)