Merck
Z740334
PierceASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
別名:
Pierceable foil seal, reusable heat seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
IST Scientific IST-106-078SS
W × L
78 mm × 125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
アプリケーション
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
法的情報
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1