Merck
P7866
Sigma-Aldrich
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm, round vented with lid
別名:
細胞培養プレート, 細胞培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene dishes with lids
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 400 ea (Internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 150288
直径× H
60 mm × 15 mm
ディスクの最大容量
~40 mL
ディッシュ直径
60 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
vented
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3