Merck
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EACH
¥8,145
¥8,145
出荷予定日2025年5月06日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EACH
¥8,145
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NC.01
¥8,145
出荷予定日2025年5月06日
物質
aluminum
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific F2S-50
パラメーター
-40 °C temp. range (120 °C)
W × L
78 mm × 128 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)