Merck
Z722634
AlumaSeal® CS Films for cold storage
size 50 μm, formulated aluminum foil sealing films, non-sterile
別名:
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥19,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥19,800
Check Cart for Availability
物質
aluminum film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea one zippered bag of 100
メーカー/製品名
Excel Scientific FC-100
テクニック
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
L
132.6 mm
W × L
81.5 cm × 13.26 cm
W
81.5 mm
サイズ
50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AlumaSeal CSシーリングフィルムは、-80°Cまでの冷却貯蔵に耐える接着剤が付いた、アルミニウム箔シーリングフィルムの専用開発品です。AlumaSealグループのその他のシーリングフィルムとは異なり、AlumaSeal CSシーリングフィルムはPCRや熱サイクルにはお勧めしません。穴が開いていない1つのエンドタブにより、適用が簡単になります。丸まるのを防ぐため、プレート上に置いたまま、タブを持ってシーリングフィルム本体からライナーを引き剥がすだけです。寸法:82.6 x 132.6 mm(9.5 mmのエンドタブ1つを含む)。推奨温度範囲:-80~+130°C。AlumaSeal CSシーリングフィルムは、DNase、RNase、および核酸不含を証明済みです。
法的情報
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature, 562(7727), 367-372 (2018-10-05)
Here we present a compendium of single-cell transcriptomic data from the model organism Mus musculus that comprises more than 100,000 cells from 20 organs and tissues. These data represent a new resource for cell biology, reveal gene expression in poorly