Merck
Z740328
PeelASeal Foil heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 610 m, sterile
別名:
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥130,900
¥130,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥130,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥130,900
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IST Scientific IST-104-078SR
L × W
78 mm × 610 m
適合性
suitable for PCR
suitable for storage
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
アプリケーション
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
法的情報
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)