¥144,300
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polypropylene
詳細
alphanumeric identification system
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
BRAND 701355
サイズ
384 well
容量
0.3 mL
有効容積
300 μL
結合型
non-treated surface
詳細
- BRAND® 384-well deep well plates are made of high-grade chemically resistant polypropylene.
- Ideal for use in various automated processes including High-Throughput Screening (HTS), cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
- The raised edges of the well facilitate a secure seal and prevent sample contamination.
- Stackable - A convenient space-saving option.
- "V" bottom base ensures optimal sampling.
- Alphanumeric coding for easy identification.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)