Merck
Z724505
Hettich® バケット、ローター 1798、 4446 および 5694用
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R, Bucket for Rotors 1798 (Z720208), 4446 (Z657999) and 5694
別名:
Hettich® 遠心分離バケット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,930
¥50,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,930
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.22
¥50,930
Check Cart for Availability
特徴
Holds 1 x 100 mL tubes
Holds 12 x 4 - 15 mL tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 20 x 2.7 - 7 mL tubes
Holds 40 x 1.5 - 2 mL tubes
Holds 5 x 25 mL tubes
メーカー/製品名
Hettich 5051
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor 1798, 4296, 4446, 4753, 5694
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
注:バケット5091と交換
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)