This product consists of the centrifuge only. Rotors and other centrifuge accessories are sold separately. Please see the link below to reciew additional accessories associated with the Hettich Universal 320/320R centrifuge:
https://www.sigmaaldrich.com/search/universal-320-320r?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=universal%20320%2F320r&type=product
¥1,701,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
cooling
refrigerated
メーカー/製品名
Hettich 1406-01
パラメーター
temp. range at -20-40 °C
16000 rpm
24900 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
重量
52 kg (114.5 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 標準容量ユニバーサルベンチトップ型遠心分離機
- 非冷蔵型(320)および冷蔵型(320R)があります
- 容量:4 x 200 mL(スイングアウト)/6x94 mL
- 最大RPM/RCF:15,000/21,382(固定角)
- 温度範囲(320R):-20°C~+4°C
- 防音技術
- 落下防止付きプッシュボタン開閉蓋
- 10ユーザーまで設定可能
- CE対応
専門的なアプリケーションが可能:
- 最大8つのスライドキャリアーによる細胞診
- マイクロタイターおよびディープウェルプレート
注記:UNIVERSAL 320遠心分離機は、優れた性能の装置であるとともに、実質的にすべての臨床的または研究用途に対応できるアクセサリを取り揃えております。さらに、UNIVERSAL 320/320R遠心分離機は、標準アプリケーションにも特殊なアプリケーションにも使用できることから、汎用的なだけでなくコスト削減となり、またラボのスペースを考慮した省スペース型です。
ローターや他の遠心分離用アクセサリは別売りです。
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Please confirm, which accesories are included in this part number Z722871 and which additional, are required for operation.
1 回答-