Merck
Z617571
Greiner マルチウェルプレートシーラー
VIEWseal sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
別名:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥64,440
¥64,440
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥64,440
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥64,440
Check Cart for Availability
物質
polyolefin
polyolefin film
無菌性
non-sterile
包装
case of 100
pack of 100
メーカー/製品名
Greiner 676070
W × L
7.94 cm × 14.13 cm
clear
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greinerマイクロプレートシーラーはリボヌクレアーゼ、デオキシリボヌクレアーゼ、発熱性物質フリーです。温度耐性は-70°C~110°Cです。
正確な光学的測定を行うための非常に透過性の高いフォイル
  • 温度耐性-80°C~110°C
  • PCR用途に推奨
材料:
フォイル:ポリオレフィン
接着剤:シリコン系接着剤
ライナー:ポリエステル
法的情報
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1