Merck
Z721751
KDS RS232 cable for KDS 200 series pumps
AC/DC input 110 V AC
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,750
¥21,750
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,750
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥21,750
出荷予定日2025年5月30日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 780223
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
RS232C Cable for KDS Legacy 2XX/410 syringe pumps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)