Merck
Z720534
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
capacity 10 mL
別名:
hdpe bottle, hdpe bottles, nalgene bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥8,217
100 EA
¥30,410
¥8,217
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥8,217
100 EA
¥30,410
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥8,217
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene cap
round transparent PETG bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-415)
特徴
with cap
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2035-0010
ボトル 直径× H
24 mm × 56 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035 can be used to perform sterile sampling, storage, and shipment of reagents and buffer solutions. These bottles are made up of non-pyrogenic and non-cytotoxic polyethylene terephthalate copolymer with lined white high-density polyethylene (HDPE ) closures.
特徴および利点
  • Sterile to 10-6 SAL
  • Includes a leakproof closure for sample protection.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)