安全性情報
Z719951
Sigma-Aldrich
Gel Repel 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.51
詳細
Gel Repel Liquid Solution is a glass plate coating for use with sequencing or PAGE gles and is a non-toxic alternative to silane pre-treatment. Each case contains 4 × 1 oz. vials and instructions for use.
法的情報
Gel Repel is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z719951-VAR:
Z719951-1CS:4548173240626
Z719951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)