Merck
Z711012
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene pour ring
別名:
240756
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥2,430
¥2,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥2,430
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥2,430
Check Cart for Availability
物質
polypropylene pour ring
メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)