Merck
Z153966
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, red melamine resin
別名:
DURAN pouring ring, ETFE, GL45, high temperature, pouring ring
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥6,600
¥6,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥6,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥6,600
Check Cart for Availability
物質
red melamine resin
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
パラメーター
-100-180 °C temp. stability
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
特徴および利点
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Hello how many times can Shott bottle plastic lids and poring rings be autoclaved at 121 degrees, and what is the best practices for replacement ?
    1 回答
    1. The reusability of this product has not been tested. However, the material is polypropylene, which can be used multiple times. It is difficult to provide an expected service life for DURAN® screw closures. Application variables, including cleaning conditions, sterilization processes, and media types in contact with the articles, all affect the likely service life.