¥199,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
8-channel
electronic: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sartorius 725130
容積測定範囲
5-100 μL
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ザルトリウスの新しい機械式ピペッターファミリー(mLINE)では機械式ピペッティングの新機能をユニークな方法で組み合わせています。このファミリーは優れた性能と完全自動オートクレーブ、人間工学的に滑らかな操作と完璧な安全性を提供します。 mLINEのピペッターは 0.1から5000までの容量をカバーします。
- 軽さを極めたピペッティングとチップイジェクション
- 独自の安全性機能
- 無段階容量調節と容量ロックシステム(特許取得)
- 精度向上のため、内部コンポーネントを断熱
- 完全自動的にオートクレーブ処理(分解不要)
- 容易な洗浄、メンテナンス、較正
- IDタグと色分けされたキャップ
- 安全コーンフィルターとユニークなイジェクション法
- 均一なシールを実現するチップ取付メカニズム(Opti-load)、軽い操作でチップイジェクション(マルチチャンネルピペッター)
法的情報
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ