Merck
Z692867
BRAND® HandyStep® S マニュアル式反復ピペット
別名:
Adjustable volume pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥94,130
¥94,130
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥94,130
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.02
¥94,130
Check Cart for Availability
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705110
容積測定範囲
2 μL-5 mL
容量
5 mL
詳細
診断、分子生物学研究、環境分析など多様なルーチンまたは研究用途に適しています。
HandyStep SおよびPDチップは直接置換の原則に従って作動します。これにより、高粘度、高密度、高蒸気圧の液体培地を最高の精度で分注できます。直接置換は、エアロゾルが生成されないため、コンタミネーションのない操作が可能です。
  • 革新的なプラスチック製素材により優れた耐化学薬品性が実現
  • チップの装着が簡単-PDチップは下から差し込むだけで装着できます。
  • 分注量の範囲は2 μL~5 mL
  • 最大49の分注段階
  • 軽量で取り扱いが容易です
  • BRAND PDチップ、Encodeチップ、Repetチップ、Combitip®での使用に適しています。
  • CE-IVD準拠
構成内容:
適合性証明付きHandyStep S、シリアル番号付き。性能証明書、取扱説明書、棚/ラックマウント、PDチップ3本:0.1 mL、1 mL、10 mLを付属しています。
特徴および利点
  • Serial pipetting made easy
  • Works with BRAND PD-Tips and third-party tips
  • Robust, stable and durable
その他情報
BR705110 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)