製品Z707759は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
無菌性
sterile
包装
case of 126 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
TPP 92006
利用可能性
not available in (available only in North America)
サイズ
6 well
有効容積
15.53 mL
適合性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPP製組織培養プレート
TPP製組織培養プレートの利点:
TPP製96ウェル組織培養プレートの利点:
96ウェル組織培養プレートのウェルの形状:
F-ベース(平底)
U-ベース(丸底)
TPP製組織培養プレートの利点:
- 通気システム付きのフタにより、蒸発を抑えたガス交換制御が保証されています。
- 縁に勾配があるため、フタを1カ所だけに置くことができます。
- フタとプレートの黄色いマーキング領域が重なると、フタが正しい方向を向いたことになります。
- 握りが隆起しているためしっかりつかむことができ、フタが過って持ち上がることはありません。
- 明瞭な英数字のラベルがウェル間に付いているため、顕微鏡観察時に向きを変えやすくなっています。見分けやすい黒字の英数字ラベルは、
- 球帯上の増殖領域のみにあります。
- 増殖表面は完全に平らです。
- TPP製のプレートは、どのサイズ(6、12、24、96-ウェル)も一緒にして安全に積み重ねることができます。
- プレート基部の通気孔が結露を防ぎ、積み重ねたプレート間に一定の気流が流れます。
- 完全に透明です。
TPP製96ウェル組織培養プレートの利点:
- ANSI/SBS-3d規格に従って製造されています。
- インターリーブ式バーコード2/5で標準化されています。
- 白い基調色がテストプレート上にしっかりエンボス加工されるため、剥離して識別できなくなることはありません。
- 2種類(FベースおよびUベース)のウェル形状を用意しています
96ウェル組織培養プレートのウェルの形状:
F-ベース(平底)
- 優れた光学特性
- 正確な光学測定に適しており、顕微鏡用途と同様に測定光が形状によって散乱しません
- 増殖領域は0.335 cm2です。
- 作業容量:0.34 mL
U-ベース(丸底)
- ピペットで移しやすいように、ウェルにはリムがありません。
- 凝集検査と「+/-」評価に用いられます。
- 増殖領域は0.36 cm2です。
- 作業容量:0.31 mL
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Proteomics of secretory and endocytic organelles in Giardia lamblia.
Wampfler PB, Tosevski V, Nanni P, et al.
PLoS ONE, 9(4), e94089-e94089 (2014)