Merck
AXYT1000B
ピペットチップ
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
blue
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-1000-B
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
キャパシティ
1000 μL
容量
1000 μL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Axygen® Universal Tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Beveled pipet tips are made of polypropylene and are autoclavable
  • Tips are non-pyrogenic certified and RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)