Merck
Z706345
Millipore
Amicon Ultra遠心式フィルターユニット
Ultra-15, MWCO 10 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
製品Z706345は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Millipore UFC901008
濃縮容量
200 μL
膜面積×直径× L
7.6 cm2 × 35 mm × 121 mm
チューブサイズ
35 x 121 mm
有効容積
~15 mL
ポアサイズ
10 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
標準的タンパク質回収率:93.03%
濃縮サンプル作成用の高回収率の遠心ろ過フィルター。抗原、抗体、酵素、核酸、微生物を含む生物サンプルの濃縮に利用可能。細胞溶解液からの高分子精製に優れています。脱塩とバッファー交換に理想的。
スウィング型ローター 4,000×g、固定アングルローター(35°)5,000×g
  • 様々な分子量でカットオフできる高回収率のUltracel 再生セルロース膜
  • 高い残余分回収率、90%超
  • 垂直の膜によって、超高速回転時(10~15分間)の濃度分極を低減
  • ヒートシールされた膜が抽出物の流下を最小限に抑制
  • 性能信頼性について100%完全性検査済み
  • 容量目盛付きの透明な容器でサンプルのモニタリングに便利
  • ピペッターでサンプルに直接アクセスすることにより、濃縮物の回収工程数を削減
  • 80~100倍の高い濃縮係数
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)